Principaux documents
80138
Supelco
Redox standard
600 mV
500 ML
124,00 €
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
124,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
124,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Description
redox potential: 600 mV ±5 mV, 25°C
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This Redox standard has a potential of 600 mV ±5 mV. It refers to the potential of the platinum electrode versus the Ag/AgCl reference electrode in 3M potassium chloride.
Application
Redox standard acts as a control standard rather than a calibration standard which controls the functionality of the sensing and reference electrodes.
Caractéristiques et avantages
  • Broad range of values
  • Very high specifications (±5mV)
  • Detailed safety data sheet (SDS) available
  • Certified with proven verifiable accuracy and uncertainty of measurement
  • Guaranteed stability throughout its entire shelf life
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable