80104
Maltodextrin test sticks according to Ph. Eur.
for the detection of glucose in solutions
Synonyme(s) :
Glucose test sticks
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for the detection of glucose in solutions
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable