Principaux documents
797987
Sigma-Aldrich
Acide succinique
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Acide butanedioïque
100 G
59,10 €
500 G
159,00 €
1 KG
302,00 €
59,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
59,10 €
500 G
159,00 €
1 KG
302,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2CH2COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.09
Beilstein:
1754069
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
59,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
anhydrous
Niveau de qualité
Gamme de produits
Redi-Dri
Essai
≥99.0%
Forme
powder
Impuretés
≤0.001% N compounds
≤0.001% insolubles
Résidus de calcination
≤0.02%
pb
235 °C (lit.)
Pf
184-186 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Succinic acid, also referred to as butanedioic acid, is an organic acid, which can be synthesized by various microorganisms from different carbon sources. Succinic acid has a wide range of applications in agricultural, food and pharmaceutical industries. It is also utilized as a raw material in the industrial chemical synthesis of numerous chemicals including adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts and γ-butyrolactone. In addition, succinic acid can also be used in the synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS), polyamides and green solvents.[1]
Informations légales
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Production of succinic acid by bacterial fermentation
Hyohak Song a, Sang Yup Lee
Enz. Microbiol. Technol., 39, 352-361 (2006)
Articles
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.