77653
Maltose Disks
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with maltose
Synonyme(s) :
Carbohydrate discs
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
BioChemika
Forme
disc
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 10 × 25 discs
Technique(s)
microbe id | utilization test: suitable
Application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Neisseria spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
Streptococcus spp.
bacteria
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.