77093
CCDA Selective Supplement
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Charcoal Cefoperazone Desoxycholate Agar Selective Supplement
About This Item
Produits recommandés
Agence
according to ISO 10272-1:2017
according to ISO 10272-2:2017
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Application
Composants
Cefoperazone 16 mg
Amphotericin B 5 mg
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.