Key Documents
74812
Sigma-Aldrich
Octamethylene diisocyanate
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,8-Diisocyanatooctane
About This Item
Formule linéaire :
OCN(CH2)8NCO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.25
Numéro Beilstein :
1772257
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Qualité
purum
Pureté
≥98.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.455
Chaîne SMILES 
O=C=NCCCCCCCCN=C=O
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup