74626
(E)-2-Methylglutaconic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-2-Methyl-2-pentenedioic acid, trans-2-Methylglutaconic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Pf
141-147 °C
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(6(9)10)2-3-5(7)8/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
Clé InChI
JKGHDBJDBRBRNA-DUXPYHPUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable