73970
N-Methyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
p-Tolylsulfomethylnitrosamide, Diazald®, Diazomethane precursor, N-Methyl-N-(p-tolylsulfonyl)nitrosamide, N-Nitroso-p-toluenesulfomethylamide, N-Nitroso-N-methyl-p-toluenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
~58 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN(N=O)S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-7-3-5-8(6-4-7)14(12,13)10(2)9-11/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
FFKZOUIEAHOBHW-UHFFFAOYSA-N
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable