Principaux documents
73307
Supelco
2-Nitrophenyl phenyl ether
Selectophore, ≥99.0%
Synonyme(s) :
2-Nitrodiphenyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.20
Beilstein:
2051914
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Indice de réfraction
n20/D 1.600
pb
106-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
Densité
1.241 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Clé InChI
VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Autres remarques
Plasticizer in polymer membrane neutral carrier-based ion-selective electrodes
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
T. Katsu et al.
Analytica Chimica Acta, 217, 193-193 (1989)
Lithium-selective polymeric membrane electrodes based on dodecylmethyl-14-crown-4.
S Kitazawa et al.
The Analyst, 110(3), 295-299 (1985-03-01)
Guanidinium ion-selective electrodes based on dibenzo-27-crown-9 and tetraphenylborate.
F N Assubaie et al.
The Analyst, 113(1), 61-64 (1988-01-01)