Principaux documents
72851
Supelco
O-Phospho-L-tyrosine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
L-3-(4-Hydroxyphenyl)alanine 4′-phosphate, L-Tyrosine-O-phosphate
100 MG
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
133,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12NO6P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.17
Beilstein:
3150815
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.24
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1ccc(OP(O)(O)=O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H12NO6P/c10-8(9(11)12)5-6-1-3-7(4-2-6)16-17(13,14)15/h1-4,8H,5,10H2,(H,11,12)(H2,13,14,15)/t8-/m0/s1
Clé InChI
DCWXELXMIBXGTH-QMMMGPOBSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable