Principaux documents
72001
Supelco
Borax Anhydrous
anhydrous, ≥99%
Synonyme(s) :
Sodium tetraborate
About This Item
Formule linéaire :
Na2B4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
crystals
Perte
≤1% loss on ignition, 800 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤20 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤2 mg/kg
Co: ≤2 mg/kg
Cr: ≤2 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Application(s)
forensics and toxicology
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;/q-2;2*+1
Clé InChI
UQGFMSUEHSUPRD-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
106306
Informations légales
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Shao-Qiang Hu et al.
Electrophoresis, 34(2), 260-268 (2012-11-20)
Based on the investigation of the effect of microemulsion charge on the chiral separation, a new chiral separation method with MEEKC employing neutral microemulsion was established. The method used a microemulsion containing 3.0% (w/v) neutral surfactant Tween 20 and 0.8%
Danyue Zhao et al.
Electrophoresis, 33(15), 2424-2432 (2012-08-14)
An efficient and sensitive method for the separation and determination of three essential amino acids and three B vitamins by CE-LIF with a simultaneous derivatization procedure was developed. The conditions for derivatization and separation of these micronutrients were investigated. FITC
Tatiana S Fukuji et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 51(2), 430-438 (2009-06-24)
In this work, the separation of nine phenolic acids (benzoic, caffeic, chlorogenic, p-coumaric, ferulic, gallic, protocatechuic, syringic, and vanillic acid) was approached by a 3(2) factorial design in electrolytes consisting of sodium tetraborate buffer (STB) in the concentration range of
Kate E Archibald et al.
American journal of veterinary research, 75(10), 929-936 (2014-09-26)
To establish a nonterminal semen collection method for use in captive Chilean rose tarantulas (Grammostola rosea) and to evaluate tools for investigating morphology and viability of spermatozoa. 7 mature male Chilean rose tarantulas. Each tarantula was anesthetized in a 500-mL
William R Gunther et al.
Nature communications, 3, 1109-1109 (2012-10-11)
Carbohydrate epimerization is an essential technology for the widespread production of rare sugars. In contrast to other enzymes, most epimerases are only active on sugars substituted with phosphate or nucleotide groups, thus drastically restricting their use. Here we show that