Principaux documents
71895
Sigma-Aldrich
4-Hydrazino-7-nitro-benzofurazan hydrazine adduct
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
7-Nitro-4-benzofurazanyl-hydrazine hydrazine adduct, NBD-H
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5N5O3 · NH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
for fluorescence
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Fluorescence
λex 445 nm; λem 525 nm in chloroform (after derivatization with formaldehyde)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NN.NNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C6H5N5O3.H4N2/c7-8-3-1-2-4(11(12)13)6-5(3)9-14-10-6;1-2/h1-2,8H,7H2;1-2H2
Clé InChI
BLIOAKMSUDUCKB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Fluorogenic derivatizing reagent for aldehydes ketones
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
S. Uzu et al.
Analyst, 115, 1477-1477 (1990)