Principaux documents
70620
Sigma-Aldrich
Ddz-Cys(StBu)-OH (dicyclohexylammonium) salt
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Ddz-S-tert-butylthio-L-cysteine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H29NO6S2 · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
612.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (HPLC)
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.COc3cc(OC)cc(c3)C(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O