Documents
70028
Supelco
AQUANAL-professional SPECTRO 1000
10 cylindric tubes diameter 16 mm for Spectro 1000 (70012)
About This Item
Code UNSPSC :
41113319
Application(s)
environmental
general analytical
Informations légales
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)