Principaux documents
70026
Supelco
AQUANAL-professional SPECTRO 1000
About This Item
Code UNSPSC :
41113319
Description
PC SPECTRO Cable for PC RS232 C, D9F-D25F for Spectro 1000
Application(s)
environmental
general analytical
Informations légales
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable