695084
Acide acétique
glacial, ≥99.85%
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Essai
≥99.85%
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Impuretés
≤0.0050% Nonvolatile matter
≤0.050% Formic acid
≤0.150% water
≤5 ppm Acetaldehyde
Couleur
APHA: ≤5
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
freezing point ≥16.35 °C
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤1 ppm
Traces de cations
Fe: ≤0.50 ppm
heavy metals: ≤0.5 ppm
Chaîne SMILES
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter