Principaux documents
68670
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1-phenylhydrazine
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
α-Methylphenylhydrazine, N-Methyl-N-phenylhydrazine
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(CH3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.17
Beilstein:
507683
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.583 (lit.)
n20/D 1.583
pb
54-55 °C/0.3 mmHg (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,8H2,1H3
Clé InChI
MWOODERJGVWYJE-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par