Principaux documents
68002
Sigma-Aldrich
2-Methylnicotinic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.14
Beilstein:
114333
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (HPLC)
Résidus de calcination
≤0.2%
Pf
228-230 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par