Documents
67712
Sigma-Aldrich
O-Methylisourea hemisulfate salt
≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
OMI®
About This Item
Formule linéaire :
H2NC(OCH3)=NH · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.12
Numéro Beilstein :
3723107
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.0% (T)
Pf
163-167 °C (lit.)
164-167 °C
Solubilité
H2O: 0.1 g/mL, clear
Chaîne SMILES 
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Informations légales
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany