67560
1-Methylimidazole
puriss., ≥99.0% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.4 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
977 °F
Limite d'explosivité
15.7 %
Indice de réfraction
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.497
Point d'ébullition
198 °C (lit.)
Pf
−6 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter