66742
Dichlorométhane
Selectophore™, for ion-selective electrodes, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Chlorure de méthylène
54,50 €
About This Item
54,50 €
Produits recommandés
Qualité
for ion-selective electrodes
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Description
solvent for preparation of membranes
Gamme de produits
Selectophore™
Essai
≥99.5% (GC)
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1223 °F
Contient
~0.005% amylene as stabilizer
Limite d'explosivité
22 %
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
n20/D 1.424
pb
39.8-40 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.324-1.326 g/mL at 20 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clé InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- New Two-Photon Absorbing Squaraine Derivative with Efficient Near-Infrared Fluorescence, Superluminescence, and High Photostability.: This research investigates a novel squaraine derivative, noting its application in two-photon absorption. The use of dichloromethane in the solvent system is critical for achieving high photostability and fluorescence properties in near-infrared applications (Bondar et al., 2022).
- Identification of Antibacterial Sterols from Korean Wild Mushroom Daedaleopsis confragosa via Bioactivity- and LC-MS/MS Profile-Guided Fractionation.: This study utilized dichloromethane for the extraction of antibacterial sterols from the Daedaleopsis confragosa mushroom. The findings contribute to understanding the chemical properties and potential therapeutic uses of natural extracts (Na et al., 2022).
- Anti-Inflammatory Activity and Chemical Analysis of Different Fractions from Solidago chilensis Inflorescence.: This research highlights the anti-inflammatory properties of Solidago chilensis inflorescence, with an emphasis on the role of dichloromethane in fractionating and analyzing the plant′s active chemical components (de Brito et al., 2021).
- Evaluation of analytical method for polycyclic aromatic hydrocarbons content in home meal replacement products by GC/MS.: This publication discusses the development of an analytical method for detecting polycyclic aromatic hydrocarbons in food products, where dichloromethane is utilized as part of the extraction process to ensure accuracy and efficiency in the GC/MS analysis (Lee et al., 2021).
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)