Principaux documents
66450
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-cyclohexene
purum, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,2,3,6-Tetrahydrotoluene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
96.17
Beilstein:
1901299
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Essai
≥99.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.442
pb
101-102 °C (lit.)
Densité
0.799 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
Clé InChI
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup