Principaux documents
66070
Supelco
3-Methyl-1-butene
analytical standard
10 ML
92,50 €
92,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
92,50 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.13
Beilstein:
505980
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
92,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
2-methyl-1-butene and 1-pentene, residual
Indice de réfraction
n20/D 1.364
n20/D 1.366
pb
20 °C (lit.)
Densité
0.627 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C=C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4-5H,1H2,2-3H3
Clé InChI
YHQXBTXEYZIYOV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Conditionnement
Flacon à septum de 10ml
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-70.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves