Principaux documents
63655
Supelco
(+)-p-Menth-1-ene
analytical standard
Synonyme(s) :
Carvomenthène
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.25
Beilstein:
3194398
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +110±2°, neat
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.457
pb
175-177 °C (lit.)
Densité
0.823 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H18/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,8,10H,5-7H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Clé InChI
FAMJUFMHYAFYNU-JTQLQIEISA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Utilisé comme matériau de démarrage dans les synthèse EPC; coupure des cycles au niveau des doubles liaisons par ozonolyse; ou par époxydation; ène-réaction trans-selective avec les acrylates
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Negin Farshchi et al.
Journal of chromatographic science, 56(8), 671-678 (2018-05-12)
Limonene is a colorless liquid hydrocarbon and had been investigated as a plasticizer for many plastics. Prediction of solubility between different materials is an advantage in many ways, one of the most convenient ways to know the compatibility of materials
F. Nicotra et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 1272-1272 (1986)
J.V. Duncia et al.
Journal of the American Chemical Society, 104, 1930-1930 (1982)
T. Kitahara et al.
Tetrahedron, 43, 2689-2689 (1987)
J.D. White et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 1813-1813 (1981)