Documents
63325
Millipore
Lactic acid solution
10%, suitable for microbiology, sterile filtered
Synonyme(s) :
Lactic acid 10% Supplement
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.08
Numéro Beilstein :
5238667
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.71
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10%
Application(s)
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Clé InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Lactic Acid solution 10% recommended for the adjustment of acidic pH.
Composants
Composition (10mL per vial)
Lactic acid 1g
Distilled water 10mL
Autres remarques
Contains varying amounts of intermolecular esterification products.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)