Documents
62881
Supelco
2-[(RS)-(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamine hydrochloride
pharmaceutical impurity standard
Synonyme(s) :
Diphenhydramine impurity C (PhEur), 2-[(4-Bromophenyl)phenylmethoxy]ethyl(dimethyl)ammonium chloride, Bromazine hydrochloride, Bromodiphenhydramine hydrochloride, NSC 36113
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H20BrNO · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.71
Numéro Beilstein :
3754363
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
97.0-100.0% (AT)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤1.0% water
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
BrC(C=C1)=CC=C1C(OCCN(C)C)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
ZQDJSWUEGOYDGT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable