61927
Mesitylene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
1,3,5-Trimethylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.1 (vs air)
Pression de vapeur
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Température d'inflammation spontanée
1022 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
0.88-6.1 %, 100 °F
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Conditions de stockage
under inert gas (Argon)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.499 (lit.)
Point d'ébullition
163-166 °C (lit.)
Pf
−45 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
122.0 °F
Point d'éclair (°C)
50 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)