60763
Gel de silice sur plaques CCM
L × W 5 cm × 10 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Synonyme(s) :
Silica Gel Coated TLC Plates
146,00 €
About This Item
146,00 €
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Qualité
with fluorescent indicator 254 nm
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 50 plates
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × l
5 cm × 10 cm
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
5 cm × 10 cm
Taille des particules
8.0-12.0 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Catégories apparentées
Description générale
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable