Principaux documents
60313
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
purum p.a., ≥97.0% (KT)
Synonyme(s) :
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
About This Item
Formule linéaire :
K2[CoFe(CN)6]
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
349.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
purum p.a.
Essai
≥97.0% (KT)
Taille des particules
30-60 mesh
Chaîne SMILES 
[K+].[K+].N#C[Fe-](C#N)C#N.N#C[Co-](C#N)C#N
Autres remarques
Compound used for the ion-exchange absorption of cesium ions
W.E. Prout et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 473-473 (1965)
J. Nagy et al.
Isotopenpraxis, 20, 101-101 (1984)
P. Nielsen et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 42, 1451-1451 (1987)