Principaux documents
59785
Supelco
Dimethyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
reference material
Synonyme(s) :
Amlodipine Related Compound F
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H23ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
394.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H23ClN2O5/c1-11-15(18(23)25-2)16(12-6-4-5-7-13(12)20)17(19(24)26-3)14(22-11)10-27-9-8-21/h4-7,16,22H,8-10,21H2,1-3H3
Clé InChI
UDSAEMGNQXMCDF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable