Principaux documents
56255
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 50000 μS/cm at 25 °C
Synonyme(s) :
Calibration standard for conductivity meter
500 ML
161,00 €
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
161,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
2.5-10% KCl (T)
Conductivité
49500-50500 μS/cm at 25 °C
Densité
1.014-1.063 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Application
Itis a calibration standard for conductivity meter verification.
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do these products have conductivity correction tables at different temperatures?
    1 answer
    1. These are the temperature coefficient of variation tables for the five materials:
      •Ref. 06949-500ML | Conductivity standard, conductivity 1000 μS/cm at 25 °C
      •Ref. 67233-500ML | Conductivity standard, conductivity 10000 μS/cm at 25 °C
      •Ref. 56255-500ML | Conductivity standard, conductivity 50000 μS/cm at 25 °C
      •Ref. 59777-500ML | Conductivity standard, conductivity 100000 μS/cm at 25 °C
      •Ref. 03729-500ML | Conductivity standard, conductivity 200000 μS/cm at 25 °C
      Helpful?
  2. Hi, I wonder if u maybe have some kind of table of conductivity corrections at various temperatures? Thanks in advance!
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no table for conductivity at different temperatures available. The only value of conductivity shared is on the lot specific Certificate of Analysis where the Conductivity range is determined at 25 C between 49500 - 50500 µS/cm. The exact value will be listed on the Certificate of Analysis.