Principaux documents
55842
Supelco
Reserpine solution
1 pg/μL in methanol: water (1:1)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H40N2O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
608.68
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
SB.32
Niveau de qualité
Concentration
1 pg/μL in methanol: water (1:1)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Densité
0.925-0.929 g/mL at 20 °C
Adéquation
corresponds for LC-MS
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1
Clé InChI
QEVHRUUCFGRFIF-MDEJGZGSSA-N
Description générale
Reserpine solution is commonly used as a mobile phase additive in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS). It is manufactured specifically for accurate and fast LC-MS instrument calibration with the following properties:
  • Extensive QC testing ensures the highest specifications.        
  • Optimized to improve ionization and resolution.       
  • Extremely low levels of inorganic and organic impurities.        
  • Manufactured specifically for accurate and fast LC-MS.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
75.2 °F
Point d'éclair (°C)
24 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :