Principaux documents
55766
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)triphenylphosphonium bromide
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H24BrOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.30
Beilstein:
4732593
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Qualité
technical
Essai
≥90% (HPLC)
Pf
176-178 °C
Chaîne SMILES 
[Br-].C[C@@H](CO)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3