Principaux documents
54918
Sigma-Aldrich
(S)-2-Hydroxybutyric acid
for chiral derivatization, ≥97.0%
1 G
310,00 €
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
310,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.10
Beilstein:
1720940
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
derivatization grade ((chiral))
for chiral derivatization
Essai
≥97.0% (T)
≥97.0%
Forme
solid
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Pf
50-54 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
AFENDNXGAFYKQO-VKHMYHEASA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Carlos Calderón et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 194-200 (2017-02-01)
Chiral short chain aliphatic hydrocarboxylic acids (HCAs) are common compounds being part of different biological processes. In order to control and understand these processes is of pivotal importance to determine the identity of the involved enantiomer or their enantiomeric ratio.