54750
Méthyl 4-hydroxybenzoate, 4-hydroxybenzoate de méthyle
puriss., ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide p-hydroxybenzoïque, NIPAGIN, Parahydroxybenzoate de méthyle
About This Item
Produits recommandés
Qualité
puriss.
Pureté
≥99.0% (GC)
Résidus de calcination
≤0.1% (as SO4)
Pf
125-128 °C (lit.)
125-128 °C
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Ar(24208)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?