Principaux documents
53859
Supelco
Carbofuran
reference material
Synonyme(s) :
2,3-dihydro-2,2-diméthyl-7-benzofuranol N-méthylcarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.25
Beilstein:
1428746
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
150-153 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CNC(=O)Oc1cccc2CC(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2)7-8-5-4-6-9(10(8)16-12)15-11(14)13-3/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1