53706
Methyl butyrate
certified reference material, TraceCERT®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
40 mmHg ( 30 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
3.5 %
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.385 (lit.)
pb
102-103 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14.0 °C - closed cup