531340
8-Amino-1-naphthalenesulfonic acid
Synonyme(s) :
1-Amino-8-naphthalenesulfonic acid, Peri acid
About This Item
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc2cccc(c12)S(O)(=O)=O
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges