Documents
53047
Sigma-Aldrich
5-Carboxy-X-rhodamine triethylamine salt
for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-ROX
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H30N2O5 · C6H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
635.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Qualité
for fluorescence
Pureté
≥90% (HPLC)
Solubilité
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 575 nm; λem 600 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.