52851
N-Sebacoylglycine
analytical standard
Synonyme(s) :
10-[(Carboxymethyl)amino]-10-oxodecanoic acid
About This Item
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(CNC(CCCCCCCCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C12H21NO5/c14-10(13-9-12(17)18)7-5-3-1-2-4-6-8-11(15)16/h1-9H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
Clé InChI
VQSDLNWYRNYTJE-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)