Principaux documents
52823
Supelco
Chlorantraniliprole
reference material
Synonyme(s) :
3-Bromo-4′-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl)-2′-methyl-6′-(methylcarbamoyl)pyrazole-5-carboxanilide, 3-Bromo-N-[4-chloro-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, DPX E2Y45
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H14BrCl2N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CNC(=O)c1cc(Cl)cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2-c3ncccc3Cl
InChI
1S/C18H14BrCl2N5O2/c1-9-6-10(20)7-11(17(27)22-2)15(9)24-18(28)13-8-14(19)25-26(13)16-12(21)4-3-5-23-16/h3-8H,1-2H3,(H,22,27)(H,24,28)
Clé InChI
PSOVNZZNOMJUBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3