Documents
52750
Supelco
Hexane
analytical standard
Synonyme(s) :
n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro Beilstein :
1730733
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.7% (GC)
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
7.7 %
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.375
Point d'ébullition
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
L'hexane a été utilisé comme solvant dans la détection du rubrène en utilisant la chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase normale avec la chimiluminescence électrogénérée comme détecteur.
Se référer au certificat d′analyse du produit pour en savoir plus sur une technique instrumentale adaptée. Contacter le Service technique pour obtenir de l′aide.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Occurrence, mechanisms and analytical applications of electrogenerated chemiluminescence. A review
Knight.WA and Greenway.MG
Analyst, 119, 879-890 (1994)
Alexandre S Cristino et al.
Nature communications, 5, 5529-5529 (2014-11-21)
Increasing evidence suggests small non-coding RNAs (ncRNAs) such as microRNAs (miRNAs) control levels of mRNA expression during experience-related remodelling of the brain. Here we use an associative olfactory learning paradigm in the honeybee Apis mellifera to examine gene expression changes
Hilal E Toraman et al.
Journal of chromatography. A, 1359, 237-246 (2014-07-30)
The detailed compositional characterization of plastic waste pyrolysis oil was performed with comprehensive two-dimensional GC (GC×GC) coupled to four different detectors: a flame ionization detector (FID), a sulfur chemiluminescence detector (SCD), a nitrogen chemiluminescence detector (NCD) and a time of
Mohammed Anwar et al.
International journal of pharmaceutics, 468(1-2), 158-164 (2014-04-22)
Nano-sized curcumin-loaded super-paramagnetic iron oxide nanoparticles (CUR-OA-SPIONs) were synthesized chemically by co-precipitation method using oleic acid as a stabilizer and Myrj 52 as a surfactant. The synthesized nanoparticles were characterized for their shape, size, surface morphology, electrokinetic potential, magnetic properties
R Lebrero et al.
Water research, 47(7), 2199-2212 (2013-03-19)
The performance of a flat-membrane biofilm reactor (MBR) for the removal of acetone, toluene, limonene and hexane at concentrations ranging from 1.3 to 3.2 mg m(-3) was investigated at different gas residence times (GRT): 60, 30, 15 and 7 s. A preliminary abiotic
Articles
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.