Principaux documents
52002
Supelco
[(3R)-3-Hydroxytetradecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotetradecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
10 MG
296,00 €
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
296,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H41NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
387.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NB.21
296,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
≥90.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
Clé InChI
GFAZJTUXMHGTOC-RTBURBONSA-N
Catégories apparentées
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Marten Szibor et al.
Biochimica et biophysica acta. Bioenergetics, 1861(2), 148137-148137 (2019-12-12)
Electron transfer from all respiratory chain dehydrogenases of the electron transport chain (ETC) converges at the level of the quinone (Q) pool. The Q redox state is thus a function of electron input (reduction) and output (oxidation) and closely reflects