51681
Silychristin
analytical standard
Synonyme(s) :
Silymarin II
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥90.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤10.0% water
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1cc(ccc1O)[C@@H]2Oc3c(O)cc(cc3[C@H]2CO)[C@H]4Oc5cc(O)cc(O)c5C(=O)[C@@H]4O
InChI
1S/C25H22O10/c1-33-18-6-10(2-3-15(18)28)23-14(9-26)13-4-11(5-17(30)25(13)35-23)24-22(32)21(31)20-16(29)7-12(27)8-19(20)34-24/h2-8,14,22-24,26-30,32H,9H2,1H3/t14-,22+,23+,24-/m1/s1
Clé InChI
BMLIIPOXVWESJG-LMBCONBSSA-N
Description générale
Application
- Herbal extracts,[2] fruit extracts,[3] and seed extracts[4] of Silybum marianum by ultra-high performance liquid chromatography with diode array detection (UHPLC-DAD)[2][3] and methanol extraction coupled to HPLC equipped with ultraviolet array detection (UVAD).[4]
- Milk thistle seeds by HPLC-UV.[5]
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable