Principaux documents
51200
Sigma-Aldrich
Gum arabic from acacia tree
fine powder
Synonyme(s) :
Acacia gum
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Forme
fine powder
Résidus de calcination
≤4%
Perte
≤15% loss on drying
Autres remarques
Believed to be a branched polymer of galactose, rhamnose, arabinose, and glucuronic acid as the calcium, magnesium, and potassium salts with a mol. wt. of approx. 250,000.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable