49636
N-Methylaniline
analytical standard
Synonyme(s) :
Monomethylaniline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.571 (lit.)
n20/D 1.571
Point d'ébullition
196 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
Clé InChI
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,spleen,Bone marrow
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?