Principaux documents
49539
Supelco
3-Methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one
analytical standard
Synonyme(s) :
α-Cetone, Isomethyl-α-ionone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H22O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.32
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Densité
0.93 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)C(\C)=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
InChI
1S/C14H22O/c1-10-7-6-8-14(4,5)13(10)9-11(2)12(3)15/h7,9,13H,6,8H2,1-5H3/b11-9+
Clé InChI
JRJBVWJSTHECJK-PKNBQFBNSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Environment
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves