Principaux documents
49431
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid solution
suitable for DNA synthesis, 3% in methylene chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H2Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.94
Beilstein:
1098596
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Concentration
3% in methylene chloride
Technique(s)
DNA synthesis: suitable
Impuretés
≤0.01% water
Densité
1.335 g/mL at 20 °C
Chaîne SMILES 
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Clé InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
filtered through a 1 μm filter
Application
Reagent used in the phosphite triester method of oligonucleotide synthesis for the cleavage of the 5′-protecting group. Reagent is suitable for use on Milligen 7500 synthesizers or as a more mildly acidic alternative to trichloroacetic acid.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Mehdi D Esrafili
Journal of molecular modeling, 18(12), 5005-5016 (2012-06-28)
A theoretical study was performed to examine hydrogen and halogen bonds properties in gas phase and crystalline dichloroacetic acid (DCAA). The specific pattern of O-H∙∙∙O, C-H∙∙∙O, HCl, Cl∙∙∙O and Cl∙∙∙Cl interactions in DCAA dimers is described within the quantum theory
Yi-Hsueh Chuang et al.
Water research, 47(3), 1308-1316 (2013-01-05)
The direct incorporation of chloramines and dissolved organic nitrogen (DON) may provide the nitrogen for nitrogenous disinfection byproducts (N-DBPs). This study explores the contributions of natural DON and chloramine incorporation to the formation of N-DBPs during chloramination. This study also
Alfredo Caro-Maldonado et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(8), 3626-3636 (2014-03-13)
B cell activation leads to proliferation and Ab production that can protect from pathogens or promote autoimmunity. Regulation of cell metabolism is essential to support the demands of lymphocyte growth and effector function and may regulate tolerance. In this study
Jérome Kluza et al.
Cancer research, 72(19), 5035-5047 (2012-08-07)
Cancer cells can undergo a metabolic reprogramming from oxidative phosphorylation to glycolysis that allows them to adapt to nutrient-poor microenvironments, thereby imposing a selection for aggressive variants. However, the mechanisms underlying this reprogramming are not fully understood. Using complementary approaches
Lan Zhao et al.
Circulation, 128(11), 1214-1224 (2013-08-01)
Pulmonary arterial hypertension (PAH) is a disease of progressive vascular remodeling, characterized by dysregulated growth of pulmonary vascular cells and inflammation. A prevailing view is that abnormal cellular metabolism, notably aerobic glycolysis that increases glucose demand, underlies the pathogenesis of