49379-U
ProClin™ 150
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 1.5%, pkg of 15 L
Synonyme(s) :
Solution à 1,5 % de 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one
4 410,00 €
About This Item
4 410,00 €
Produits recommandés
Description
biocide for IVD use
Forme
liquid
Durée de conservation
2 yr
Contient
23 to 25% Mg salts
Composition
CMIT/MIT, 1.5%
Conditionnement
pkg of 15 L
Paramètres
operating temperature at <45 °C
Matrice
Water
Plage de pH de fonctionnement
2.5-8.5
Plage de pH
1.7-3.7
pb
100 °C
Pf
-21 °C
Solubilité
water: soluble
Densité
1.20 g/cm3
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter