47149
5-Bromo-2-chloropyrimidine
purum, ≥98.0% (HPLC)
About This Item
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (HPLC)
Pf
73-79 °C (lit.)
74-77 °C
Chaîne SMILES
Clc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
Clé InChI
XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable